Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti analitici in propilene Kartell™ sono progettati in particolare per la chimica analitica.
Marca:  Kartell™ 0015200
4.05 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21718" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10142281
  • 5.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
  • Takes standard size filter paper
  • 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
  • Withstands temperatures up to 135°C for short periods
  • Autoclavable at 121°C for 20min
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
100 mm
Polipropilene
82 mm
200 mL
161.5 mm
Adatto per il contatto con gli alimenti
135 °C