Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti analitici in propilene Kartell™ sono progettati in particolare per la chimica analitica.
Marca: Kartell™ 0015300
3.95 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
- Takes standard size filter paper
- 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
- Withstands temperatures up to 135°C for short periods
- Autoclavable at 121°C for 20min
- Suitable for foodstuff
Specifica
120 mm | |
Polipropilene | |
Sì | |
86 mm |
350 mL | |
184 mm | |
Adatto per il contatto con gli alimenti | |
135 °C |