Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti analitici in propilene Kartell™ sono progettati in particolare per la chimica analitica.
Marca:  Kartell™ 0014500
Codice prodotto. 12010572
  • 24.60€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 02-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
  • Takes standard size filter paper
  • 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
  • Withstands temperatures up to 135°C for short periods
  • Autoclavable at 121°C for 20min
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
27 mm
Polipropilene
37 mm
3.5 ml
56.3 mm
Adatto per alimenti