Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
Codice prodotto. 12177780
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 mL
350 mL
700 ml
1250 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
27 mm
37mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Altezza (sistema metrico):
56.3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 12177780
Marca: Kartell™ 0014700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti analitici in propilene Kartell™ sono progettati in particolare per la chimica analitica.
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
  • Takes standard size filter paper
  • 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
  • Withstands temperatures up to 135°C for short periods
  • Autoclavable at 121°C for 20min
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 46 mm
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 43 mm
Temperatura max (sistema metrico) 135 °C
Quantità 20/Pk.