Learn More
Kartell™ Tank with Spigot
Designed to rationalize laboratory and small production line organization. Kartell™ Tank with Spigot gives the opportunity to optimize water, aqueous solutions and solvents availability in a reduced space.
148.00€ - 166.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10079922
|
Kartell™
0177000 |
10 L |
166.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10640204
|
Kartell™
0177100 |
20 L |
148.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of food grade High Density PE
- Includes comfortable handle for displacement
- The spigot is placed in a position allowing the tank to stand, as to facilitate the use of these tanks in packaging and transporting liquids
- Suitable for foodstuff
Specifica
HDPE |