Learn More
Kautex™ Taniche in HDPE con rubinetto d'arresto
For Use With: storage, filling, transporting
Marca:  Kautex™ 2000084137
Codice prodotto. 10201551
  • 71.10€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.3 gal.
50 mm
Conservazione, riempimento, trasporto
HDPE
1 ciascuno
5 l
167 mm
Closure
11/Cs.
Tanica