Learn More
Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
30 mL
90 mL
180 mL
Descrizione
- Ideal for storing mercury
- Leakproof
- Sturdy
- Heavy walled
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Diametro (sistema metrico) interno | 17.6 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff, Storing Mercury |
Include | Screw Cap |
Materiale | LDPE |
Quantità | 10/Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 1.7 mm |
Peso (sistema metrico) | 13 g |
Colore chiusura | White |
Forma | Round |