Learn More
Kautex™ Flacone contagocce in HDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Diametro (sistema metrico):
24 mm
31.3 mm
40 mm
Altezza (sistema metrico):
50 mm
64.5 mm
77 mm
Descrizione
- Suitable for Adhesives
- HDPE
- Natural Color
- Round
- Without Closure
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
Colore | Naturale |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 12.7 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Indicato per adesivi |
Materiale | HDPE |
Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
Product Type | Flacone contagocce |
Diametro (sistema metrico) | 24 mm |