Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette galleggianti in HDPE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
18 0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 to 2.0 mL Tubes
24 provette da 1.5 a 2.0 ml
4 x 50 mL Tubes
8 15 mL Tubes
Colore:
Blu
Giallo
Verde
Forma:
Circolare
Forma rettangolare
Quadrato
Rettangolo
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Verde |
| Tipo | Rack, provetta |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per provette flottanti in bagni, vasche o becher |
| Capacità | 4 x 50 mL Tubes |
| Include | Maniglie per trasporto rimovibili |
| Materiale | Schiuma di polietilene ad alta densità |
| N. per confezione | 5 Pk. |
| Forma | Quadrato |
| Dimensioni (L x P x A) | 16.5 x 13.7 x 6.5 cm |
| Vedi altri risultati |