Learn More
Kartell™ Imbuto per uso generico in HDPE
Codice prodotto. p-8000304
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80 mm
110 mm
130 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
14.7 mm
20 mm
13 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
27 mm
38 mm
43 mm
Capacità (sistema metrico):
100 mL
300 ml
450 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15845587
Marca: Kartell™ 0417100
Realizzati in HDPE per garantire la massima robustezza e resistenza chimica. Gli imbuti per uso generico Kartel™ HDPE forniscono sicurezza e precisione durante la fase di riempimento dei flaconi in laboratorio.
Manufactured from HDPE for optimum strength and chemical resistance. Kartell™ HDPE General Purpose Funnels provide safety and precision in filling bottles in the laboratory.
  • Suitable for a wide range of liquids
  • Upstand on rim reduces potential overflow
  • Outer ribbing eliminates back pressure 
  • Hanging eye for storage
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 80 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 13 mm
Materiale HDPE
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for a wide range of liquids
Lunghezza (sistema metrico) gambo 27 mm