Learn More
Kautex™ Contenitori industriali in HDPE
Capacity Metric: 2.5 L
Marca: Kautex™ 2000095966
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
- Available in natural or blue colors
- UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerrycans
Specifica
0.66 gal. | |
Color: Natural | |
153 x 115 x 208 mm | |
Contenitore industriale |
2.5 l | |
34.5 mm | |
HDPE |