Learn More
Kartell™ HDPE Industrial Tank
Codice prodotto. 10335443
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
5 L
10 L
Dimensione chiusura:
GL45
GL51
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 40
pezzi 48
Codice prodotto. 10335443
Marca: Kartell™ 0178000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Kartell™ HDPE Industrial Tank is useful in everyday laboratory practice and features a comfortable handle with a secure seal-cap following DIN recommendations.
HDPE 2L GL45
Specifica
Dimensione chiusura GL45
Chiusura Seal-cap
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 2 L
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 mm
Altezza (sistema metrico) 115 mm
N. per confezione 24