Learn More
Kautex™ Fusto in HDPE con apertura superiore 18/30
Codice prodotto. p-6895037
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
313 mm
398 mm
493 mm
Capacità (sistema metrico):
30 l
60 l
120 l
Altezza (sistema metrico):
518 mm
620 mm
800 mm
Include:
Coperchio, anello di chiusura
Coperchio, anello di chiusura e impugnatura
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10568671
Marca: Kautex™ 2000090867
Edge
In HDPE per un'eccellente resistenza chimica. I fusti in HDPE con apertura superiore Kautex™ permettono la conservazione resistente e affidabile di grandi volumi.
  • UN approval for solids
  • Meet GGVS/GGVE regulations for transport of solid substances with a density of at least 1.5 g/ccm
  • Supplied with PE-lid and galvanized clamping ring
Applications:
  • storage
  • transfer
  • transport
  • disposal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Omologazione UN
Product Type Fusto con apertura superiore
Tipo di chiusura Coperchio
Capacità (sistema metrico) 60 l
Colore Blu
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione, trasferimento, trasporto, smaltimento
Materiale HDPE
Include Coperchio, anello di chiusura e impugnatura
Altezza (sistema metrico) 620 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 398 mm