Learn More
Wheaton™ HDPE Scintillation Vial
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Linerless
Metal foil
Quantità:
1000 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Linerless |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 61 mm |
| Quantità | 1000 Pk. |
| Tipo | Scintillation Vial |
| Dimensione chiusura | 22-400 |