Learn More
Wheaton™ HDPE Scintillation Vial
Codice prodotto. 11758869 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Linerless
Metal foil
Quantità:
1000 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11758869
Marca: Wheaton™ 986720
Specifica
Material (Liner) Foamed Polyethylene
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 20 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Quantità 1000 Pk.
Tipo Scintillation Vial
Dimensione chiusura 22-400