Learn More
Kautex™ HDPE Screw Closure for Venting System
Click to view available options
Color: Black
Descrizione
- Accomodates venting system for jerrycans.
- Black HDPE.
- Tamper-evident ring.
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | None |
Materiale chiusura | HDPE |
Dimensione chiusura | 45 mm (DIN45) |
Tipo di chiusura | Screw Closure with Tamper-evident Ring and Venting System |
Colore | Black |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | None |
Materiale | HDPE |
Product Type | Closure |
Sterilità | Non-sterile |