Learn More
Kautex™ HDPE Sealing Ring for Stopcock
Click to view available options
Color: Natural
Descrizione
- Seal ring of 4 mm thickness.
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | None |
Colore | Natural |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | None |
Materiale | LDPE |
Product Type | Closure |
Sterilità | Non-sterile |