Learn More
Brand™ HDPE Soaking Jar
In polietilene ad alta densità. I recipienti per immersione BRAND™ in HDPE vengono utilizzati con i sistemi di risciacquo delle pipette e con gli scolatoi.
Marca: Brand™ 29215
129.97 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81800kg
Descrizione
- Manufactured from High-Density Polyethylene.
- Used with Pipet rinsing systems and draining racks.
Specifica
Per pipette lunghe 600 mm | |
HDPE | |
Base: 240 mm |
12.5 l | |
660 mm |