Learn More
Brand™ HDPE Soaking Jar
In polietilene ad alta densità. I recipienti per immersione BRAND™ in HDPE vengono utilizzati con i sistemi di risciacquo delle pipette e con gli scolatoi.
Marca: Brand™ 29210
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.32300kg
Descrizione
- Manufactured from High-Density Polyethylene.
- Used with Pipet rinsing systems and draining racks.
Specifica
Per pipette lunghe 460 mm | |
HDPE | |
Base: 240 mm |
10 l | |
510 mm |