Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in HDPE con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza
Vaporizzazione di liquidi con la pressione di un pulsante in modo compatibile con l'ambiente con gli spruzzatori in HDPE. Gli spruzzatori in HDPE Buerkle™ con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza sono dotati di una copertura di protezione che impedisce eventuali pressioni involontarie della pompa e agisce da parapolvere.
Marca:  Buerkle™ 0309-3025
2.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10071992
  • 2.85€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Transparent for easy identification of contents
  • Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
Specifica
Specifica
250 ml
Coperchio di sicurezza, vaporizzatore a pompa, copertura di protezione
Sì
222 mm
A spruzzo
Trasparente
HDPE
Rotondo
Polipropilene, acciaio inox