Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in HDPE con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza
Vaporizzazione di liquidi con la pressione di un pulsante in modo compatibile con l'ambiente con gli spruzzatori in HDPE. Gli spruzzatori in HDPE Buerkle™ con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza sono dotati di una copertura di protezione che impedisce eventuali pressioni involontarie della pompa e agisce da parapolvere.
Marca: Buerkle™ 0309-3002
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Transparent for easy identification of contents
- Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
Specifica
20 ml | |
Coperchio di sicurezza, vaporizzatore a pompa, copertura di protezione | |
Sì | |
85 mm | |
Spray |
Trasparente | |
HDPE | |
Round | |
Polipropilene, acciaio inox |