Learn More
Kartell™ HDPE Stackable Tank
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| N. per confezione | 1 |