Learn More
Akro-Mils Mesh-Walled Storage Container, HDPE, Stackable
The HDPE, Stackable Mesh-Walled Storage Container has handles that provide easy lifting.
Marca:  Akro-Mils 47530-10
67.46 EUR valido fino al 2025-02-13
Usa il codice promo "24130" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11750199
  • 67.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable, corrosion-resistant HDPE containers have mesh sides and bottom for easy viewing, rinsing, and drying.
  • Straight sides allow stable stacking- all four sizes stack together.
Specifica
Specifica
Storage Bin
Rectangular
20 kg
1 Ea.
24 in.
16 in.
12 in.
0.8 kg
HDPE
45 lb.
Stackable
24 x 16 x 12 in.
61 cm
40.64 cm
30.5 cm