Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato per connettore diritto in polietilene
Combine these simple, economical HDPE straight connector with flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30 psi). HDPE Straight Connector Barbed Fittings slide into soft tubing. Tubing elasticity holds the tubing onto the fitting for low-pressure installations.
23.05€ - 26.55€
Specifica
Product Type | Adattatore portagomma |
---|---|
Materiale | HDPE |
Quantità confezione | Confezione da 10 |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11795549
|
Masterflex™
30621-85 |
1/4 in. tubing I.D. | N/A | ||||||
11755559
|
Masterflex™
30621-92 |
1/2 in. tubing I.D. |
24.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11745559
|
Masterflex™
30621-89 |
3/8 in. tubing I.D. |
24.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11735559
|
Masterflex™
30621-87 |
5/16 in. tubing I.D. |
24.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11785549
|
Masterflex™
30622-55 |
3/16 in. tubing I.D. |
26.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Designed for quick and easy assembly without tools
- Very Good chemical resistance
- Temp range: - 53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide
Specifica
Adattatore portagomma | |
HDPE | |
Confezione da 10 |