Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo in HDPE Azlon™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
54.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21933" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21933" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione
Use these round plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM HDPE Wide Neck Round Bottles are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
- Leak proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of cleaning
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Supplied in shrink-wrapped pack
- S. P. I. recycling codes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 67.62 oz. |
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 55 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento |
Materiale | HDPE |
N. per confezione | 5/PK |
Colore chiusura | Traslucido |
Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sì |