Learn More
Buerkle™ Bottiglie per reagenti quadrate in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 15475574 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15475574
Marca: Buerkle™ 03420050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Wide-neck reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
  • UN approval for bulk goods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Transparent
Diametro collo esterno (sistema metrico) 28 mm
Dimensioni (L x P x A) 36 x 36 x 89 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Materiale HDPE
ID collo (sistema metrico) 21 mm
Peso (sistema metrico) 0.018 kg
Larghezza (sistema metrico) 36 mm
Colore chiusura Blu
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap