Learn More
BRAND™ HDPE Wide Neck Storage Bottles
Codice prodotto. 10004321
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
HDPE construction. Wide neck bottle includes screw cap and carrying handle.
  • HDPE construction
  • Wide neck
  • Includes screw cap and carrying handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 L
Diametro (sistema metrico) interno collo 120 mm
Include Carrying handle
Materiale HDPE
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 395 mm
Diametro (sistema metrico) 210 mm
Tipo di chiusura Screw Cap