Learn More
3M™ Copertura testa
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, come nella produzione farmaceutica o nei casi in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. La copertura testa 3M Versaflo S-Series è compatibile con numerosi sistemi PAPR.
Marca:  3M™ 7000000142
41.38 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11775314
  • 72.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Suitable for applications that require frequent replacement of the entire headtop assembly, such as pharmaceutical manufacturing or where there is less soiling of the outer fabric. For disposal, the suspension assembly and air inlet components can be quickly removed and separated for segregated waste streams, where facilities are available.
  • Head cover with integrated head suspension providing head and face coverage.
  • Provides eye and face protection to EN166—liquid splash and low energy impact (grade F)—the same classification for impact resistance as safety spectacles.
  • Manufactured using a general purpose, cost effective laminated film fabric.
  • Entry-level head cover for powered air respiratory protection.
  • No assembly required.
  • Ready to use out of the box.
  • Excellent field of view, particularly downwards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 12941 TH3
Polipropilene
Large
Integrated Head Suspension
110 g
Bianco
Cappuccio
Per applicazioni standard.
PETG