Learn More
Fisherbrand™ Fiala con spazio di testa, collo a fascetta smussato, in vetro trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
9.4 ml
21.2 mL
22 mL
22.4 mL
Stile della base:
Fondo piatto
Fondo rotondo
Round Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Marking Spot:
No
Sì
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 22 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Stile collo | Collo a fascetta smussato |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 ml |
| Stile della base | Fondo rotondo |
| Vedi altri risultati |