Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, a capsula, collo lungo, vetro trasparente
Fondo sferico o piatto.
Marca: Fisherbrand™
35.54 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50120kg
Descrizione
- Collo stretto
- Fondo piatto
- Collo allungato
- Vetro
- Trasparente
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
Spazio di testa | |
PP-scatola | |
20 ml | |
75.5 mm | |
20 |
22.5 mm | |
21.2 ml | |
Collo stretto | |
< 800 µl | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |