Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, collo stretto, vetro
Disponibile con fondo sferico o piatto.
Marca: Fisherbrand™
31.16 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.02420kg
Descrizione
- Crimp Neck
- Available in Clear or Amber Glass
Specifica
Ambra | |
Vetro | |
Spazio di testa | |
CleanPack, scatola in PP | |
10 ml | |
46 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
12.3 ml | |
Collo da crimpare | |
< 800 µl | |
Fondo sferico | |
100 | |
No |