Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, collo stretto, vetro
Disponibile con fondo sferico o piatto.
Marca: Fisherbrand™
25.98 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.01700kg
Descrizione
- Collo da crimpare
- Disponibile in vetro trasparente e ambrato
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
Spazio di testa | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
10 ml | |
46 mm | |
ND20 |
22,5 mm | |
12,3 ml | |
Capsula | |
<800 μl | |
Fondo rotondo | |
100 | |
No |