Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, filettatura di precisione, vetro
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10.8 ml
20.6 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifications
Specifications
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22.5mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 10.8 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Stile collo | Filettatura di precisione |
| Tipo di imballaggio | PP-scatola |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 8 ml |
| Stile della base | Fondo rotondo |
| Show More |