Learn More
Heidolph Instruments Blocchi Heat-On
Increase your daily work throughput significantly and reduce your over all process times by quick changing of Heat-On blocks.
697.00€ - 1160.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per supporto multi pozzetto |
---|---|
Temperatura (sistema imperiale) | 500°F |
Temperatura (sistema metrico) | 260°C |
Tipo | Blocco Heat-On |
Materiale | Aluminum |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10247733
|
Heidolph Instruments
505-80067-00 |
250 ml |
697.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10782224
|
Heidolph Instruments
505-80069-00 |
500 ml |
1015.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10483295
|
Heidolph Instruments
505-80073-00 |
2000 ml |
870.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10297733
|
Heidolph Instruments
505-80076-00 |
5 L |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The high temperature range provides unlimited safety for applications up to 260°C
- A unique PFA coating on the aluminum Heat-On body allows for superior chemical resistance and many years of service life
- Control temperature precisely inside the vessel or on the heating block with a thermocouple port that provides actual block temperature back to your MR Series hotplate
- Increase your daily work throughput significantly and reduce your over all process times by quick changing of Heat-On blocks
- 1000 mL of water heats up 66% faster than conventional oil baths
- 150 mL flask of water boils in less than 11 minutes
- Each Heat-On block is a stand-alone product that can be placed directly onto the stirring hotplate
- For use with multi well holder
Specifica
Per supporto multi pozzetto | |
260°C | |
Aluminum |
500°F | |
Blocco Heat-On |