Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouch With Chevron Peel
Heat-seal breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
1419.08€
Specifica
Product Type | Autoclave Bag |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CoC |
Tipo di chiusura | Heat Seal |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
30238411
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0415HH |
38.1 cm | 10.2 cm |
1419.08€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30238413
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0422HH |
55.9 cm | 10.2 cm |
1419.08€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier
- Does not absorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO, and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Specifica
Autoclave Bag | |
CoC | |
White | |
Steam Sterilization | |
Non-sterile | |
121°C to 125°C | |
10.2 cm |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
Yes | |
4 in. |