Learn More
Thermo Scientific™ Heat Seals for ALPS™ Microplate Heat Sealing Instruments
Save time and costs while improving sealing integrity with these microplate heat sealing instruments. Offers the capability of retrieving samples and then re-sealing the plate.
1900.78€ - 2440.00€
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11932361
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-3686
Clear Seal Strong for use with polypropylene microplates (no peel or pierce) 610 m x 78 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11912361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-3559
ThermoSeal Foil Laminate, Roll, 78 mm x 370 m 370 m x 78 mm
2070.00€
370m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11952361
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-3738
Easy Pierce Foil, Roll, 78 mm x 610 m 610 m x 78 mm
2440.00€
610m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12306473
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-3738
Easy Pierce Foil, Roll, 78 mm x 610 m 610 m x 78 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11942361
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-3720
EasyPierce 20 μm Thin Foil, Roll, 78 mm x 610 m 610 m x 78 mm
2440.00€
610m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11962361
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-3739
Easy-Peel Foil Laminate, Roll, 78 mm x 610 m 610 m x 78 mm
2440.00€
610m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Save time and costs while improving sealing integrity with Thermo Scientific™ Heat Seals for ALPS™ Microplate Heat Sealing Instruments. Ideal for storage applications, heat sealing offers the capability of retrieving samples and then re-sealing the plate. When heat sealing, the sealing material is first placed in position over the plate, which must have a raised rim around each well. Heat is applied evenly for several seconds, resulting in binding of the sealing material to the raised rim to achieve a complete seal.
Features:
  • Quick operation
  • Safe for temperature-sensitive samples
  • Designed for reliable performance with Thermo Scientific ALPS instruments, including the, ALPS 3000, ALPS 25 and ALPS 50 V