Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi in vetro con beccuccio per applicazioni gravose Fisher Scientiric™
Click to view available options
Capacity: 250mL
Descrizione
- Heavy wall construction for increased mechanical strength
- Much more robust than standard beakers
- Full 3.3 expansion borosilicate glass
- Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
- Graduated in white ceramic with marking area
- Uniform wall thickness for optimum optical clarity
Specifica
Colore | Trasparente |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | Vetro borosilicato |
Finitura | Opaco resistente |
Include | Con scala graduata e beccuccio |
Tipo di etichetta | Sì |
Quantità | 10 conf. |
Tipo | Becher basso |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | ISO 3819 DIN 12331, requisiti ASTM E960, tipo II |