Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoclavable Bowl Cover
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Bowl Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
964.00€ - 4240.00€
Specifica
Product Type | Round Cover |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di chiusura | Elastic |
Colore | Light Blue |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17974106
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-20 |
28 to 40.6 cm | 28 to 40.6 cm |
2925.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17924146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-24 |
30.5 to 50.8 cm | 30.5 to 50.8 cm |
3015.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17994106
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-30 |
50.8 to 66 cm | 50.8 to 66 cm |
4240.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17944146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-36 |
66 to 76.2 cm | 66 to 76.2 cm |
1605.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17904116
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-40 |
68.6 to 86.4 cm | 68.6 to 86.4 cm |
964.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17954146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-42 |
71 to 88.9 cm | 71.1 to 88.9 cm |
1280.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17914116
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-48 |
76.2 to 101.6 cm | 76.2 to 101.6 cm |
1485.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17964146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-50 |
78.7 to 104.1 cm | 78.7 to 104.1 cm |
1510.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17924116
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-54 |
94 to 119.4 cm | 94 to 119 cm |
1890.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17984146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-60 |
101.6 to 127 cm | 101.6 to 127 cm |
1910.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Save time by using the stopper bowl cover instead of wrapping with sheets of SMS material and autoclave tape
- Used in conjunction with a secondary autoclave bag, it creates an effective wrapping system
- After the outer bag is removed, this stopper bowl cover should remain in place, providing protection from microbial and particulate contamination while the remaining set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Conveniently packaged: 1 cover per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Specifica
Round Cover | |
Elastic | |
Single-use | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Light Blue | |
Reinforced Multicoated Plastic | |
121°C to 135°C |