Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Codice prodotto. p-200007135 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17814447
Marca: Heidolph™ 5063210000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mix 'n' Heat Core has well-designed features for carefree stirring and heating.
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core convince per il suo comando intuitivo: Grazie a un display per ogni funzione principale (agitare e riscaldare), avete un occhio ben leggibile su tutti i valori e tutte le impostazioni in qualsiasi momento. Il comando si fa attraverso due manopole con due anelli LED luminosi per l’identificazione facile delle funzioni attive. I timer separati per le funzioni Riscaldare e Agitare creano flessibilità e vi fanno controllare meglio i vostri esperimenti. La guida al menù particolarmente intuitiva rende il lavoro con questo dispositivo particolarmente facile.
  • Per regolare la temperature, potete selezionare tra tre modi di riscaldamento: FAST per il riscaldamento particolarmente rapido così come PRECISE e PRECISE+ per il controllo particolarmente preciso della vostra temperatura impostata senza sbalzi - così, i campioni sensibili sono protetti in maniera ottimale. A tal fine, il dispositivo è compatibile con il sensore di temperatura Pt1000 così come con il doppio sensore Pt1000 che permette la misura simultanea nel vostro campione e nel liquido del bagno termostatico.
  • La velocità d’agitazione può essere impostata a tre livelli (prestazione alla partenza). Inoltre, potete impostare la direzione di rotazione della barra di agitazione e beneficiare di una rilevazione di interruzione automatica. È così che il vostro campione è miscelato in maniera ottimale, anche se ci sono delle irregolarità durante l’agitazione.
  • Questo agitatore magnetico è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e gli elementi di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50 °C, proteggono dalle ustioni.
  • La piastra superiore brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm (su richiesta disponibile anche con 135 mm). La piastra è quindi adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore alluminio
Tensione 230 V
Size 145 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 350°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Tipo di spina EU
N. di posizioni Multiple
Stirring Range 100 to 1400 rpm
Warranty 10 Years
Dimensioni (L x P x A) 299 x 168 x 106 mm
Certificazione/Conformità None
Display TFT