Learn More
Heidolph™ Pacchetto Hei-PLATE Reflux Core+
The Hei-PLATE Reflux Package Core+ includes magnetic stirrer, pt1000 sensor, and heating block.
Marca:  Heidolph™ 506-21156-00
Codice prodotto. 17515596
  • 2155.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Il pacchetto comprende:
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+
    • Riscaldare in modo rapido e preciso
    • Senza sbalzi
    • Per preservare l’integrità dei campioni
  • Il sensore Pt1000 per una regolazione precisa della temperatura.
  • Il blocco Heat-On che assicura un trasferimento di calore ottimale senza impiego di acqua o olio.
  • Consiglio per l’uso: riempire il pallone (non fornito in dotazione) soltanto fino a metà, onde evitare la perdita di solvente.
Specifica
Specifica
Aluminum Alloy
145 mm
20°C to 300°C, Ambient to 300°C
Round
Various Styles
1 L
0.168 x 0.299 x 0.101 m
LCD
115/230 V
Hei-PLATE Reflux Package Core+ (145 mm)
Stirring Hotplate
25 kg
Multiple
3 Years
CE