Learn More
Heidolph™ Pacchetto Hei-PLATE Sensor Advanced Core+
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Il pacchetto comprende:
- L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (con diametro di 145 mm)
- Riscaldare in modo rapido e preciso
- Senza sbalzi
- Per preservare l’integrità dei campioni
- Il sensore di temperatura Pt1000 per una regolazione precisa della temperatura
- Il supporto per Pt1000 con sostegno per il cavo per fissare in modo sicuro il sensore di temperatura
- Il coperchio in silicone per una protezione duratura dell’agitatore magnetico
- Su richiesta disponibile anche con piastra da 135 mm
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Tensione | 115/230 V |
| Size | 145 mm dia. |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C, Ambient to 300°C |
| Temperatura (sistema imperiale) | 68°F to 572°F, Ambient to 572°F |
| Peso (sistema imperiale) | 6.6 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3 kg |
| Tipo | Stirring Hotplate |
| Forma | Round |
| Carico campione max | 25 kg |
| Show More |