Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
1215.00€
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum
Tensione 230 V
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17901971
Vedere i documenti
Heidolph™
506-22151-00
EU
1215.00€
Descrizione
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
  • Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
  • Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
Specifica
Specifica
Ceramic-coated Aluminum
135 mm dia.
Magnetic Stirring Hotplate
25 kg
20 L
3 Years
LCD
230 V
20°C to 300°C
Round
1
100 to 1400 rpm
CE, NRTL