Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core includes everything needed for fast and precise heating.
1330.00€
Specifica
Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tensione | 230 V |
Size | 135 mm dia. |
Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C |
Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17951971
|
Heidolph™
506-12150-00 |
EU |
1330.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Specifica
Ceramic-coated Aluminum | |
135 mm dia. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
20 L | |
3 Years | |
Analog |
230 V | |
20°C to 300°C | |
Round | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |