Learn More
Heidolph instruments Hei-TORQUE Precision Series Overhead Stirrers
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Stirrers ideal for demanding tasks which have to be reproducible and documentable.
2220.00€ - 3290.00€
Specifica
Display | Digital |
---|---|
Tensione | 230 V |
Diametro (sistema metrico) albero | 10.5 mm |
Descrizione | Dimensions: 241 x 93 x 328 mm |
Classe di protezione | IP54 |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Speed | Coppia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Speed | Coppia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15331758
|
Heidolph instruments
501-64020-00 |
Hei-TORQUE Precision 400 | 10 to 400, 200 to 2000 rpm | 400 Ncm |
3290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15311758
|
Heidolph instruments
501-62020-00 |
Hei-TORQUE Precision 200 | 10 to 2000 rpm | 200 Ncm |
2560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15301758
|
Heidolph instruments
501-61020-00 |
Hei-TORQUE Precision 100 | 10 to 2000 rpm | 100 Ncm |
2220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Accurate torque indication shows any viscosity changes
- Constant speed even under changing loads
- Newest motor generation provides maximum power at minimum noise level
- Safe start and stop of operation via slide touch panel to avoid unintended stirring
- RS 232 or USB interface to save all process data in digital file
- Free software to automate and to save all process parameters
- Allows for pre-programmed profiles and saves profiles in memory
- Interval operation
- Watch rpm and torque graph life
- Timer/Countdown/Real time setting
Specifica
Digital | |
10.5 mm | |
IP54 |
230 V | |
Dimensions: 241 x 93 x 328 mm |