Learn More
Heidolph Instruments Hei-TORQUE Expert Series Overhead Stirrer
Hei-TORQUE Expert Series Overhead Stirrers are designed to mix and disperse media that require non-reproducible results in high-viscosity applications.
2110.00€ - 2780.00€
Specifica
Speed | 10 to 2000 rpm |
---|---|
Display | Digital |
Tensione | 230 V |
Diametro (sistema imperiale) albero | 0.4 in. |
Diametro (sistema metrico) albero | 10.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Speed | Coppia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Speed | Coppia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15391748
|
Heidolph Instruments
501-61010-00 |
Hei-TORQUE Expert 100 | 10 to 2000 rpm | 100 Ncm |
2110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15380648
|
Heidolph Instruments
501-62010-00 |
Hei-TORQUE Expert 200 | 10 to 2000 rpm | 200 Ncm |
2190.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15321758
|
Heidolph Instruments
501-64010-00 |
Hei-TORQUE Expert 400 | 10 to 2000 rpm | 400 Ncm |
2780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Indication of torque tendencies to monitor viscosity changes
- Digital 2.4 in. display for ease of operation
- Constant speed even under changing loads
- Safe start and stop of operation via slide touch panel to avoid unintended stirring
- Newest motor generation for maximum power at minimum noise level
Specifica
10 to 2000 rpm | |
230 V | |
10.5 mm | |
Overhead Stirrer |
Digital | |
0.4 in. | |
IP54 |