Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Automatic Evaporation Package, EU-plug
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU-plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hei-VAP Expert Control with motor lift and vertical glassware set G3
- Vacuum pump Rotavac Vario Tec
- Condenser for Rotavac Vario
- Tubing set
- Woulff bottle
- AUTOaccurate-sensor
Specifica
Specifica
| Tipo | Motor Lift Rotary Evaporator |
| Tipo di spina | EU-plug |