Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP University Academic-Chill Package, EU-plug
The Hei-VAP University Academic-Chill Package features a hand lift, vacuum pump, chiller, and tubing set.
Marca:  Heidolph™ Instruments 571-25100-00
Codice prodotto. 17363290
  • 10145.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hei-VAP Core with hand lift and diagonal glassware set G1
  • Vacuum pump Rotavac Valve Tec
  • Manual vacuum controller
  • Chiller Hei-CHILL 250
  • Thermal fluid Kyro 30 (10 L)
  • Tubing set
Specifica
Specifica
Hand Lift Rotary Evaporator
EU-plug