Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP University Research-Chill Package, EU-plug
The Hei-VAP University Research-Chill Package features a motor lift, chiller, and tubing set.
Marca:  Heidolph™ Instruments 576-27305-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.30000kg
Codice prodotto. 17323380
  • 14885.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hei-VAP Ultimate Control with motor lift and vertical glassware set G3 XL
  • Vacuum pump Rotavac Vario Control
  • Chiller Hei-CHILL 600
  • RS 232 cable
  • Tubing set
  • Thermal fluid Kyro 30 (10 L)
Specifica
Specifica
Motor Lift Rotary Evaporator
EU-plug