Learn More
Helios Italquartz Crogioli in vetro Helios Italquartz™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
25 ml
30 mL
30 ml
50 mL
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
43mm
50mm
67mm
80 mm
80 mm
Colore:
Translucent
Transparent
Descrizione:
Short form
Tall form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemically inert to acids (except HF)
- Available in a wide range of volumes
- Available in transparent or translucent color
- Available in tall or short form
- Resistant to corrosion
Specifica
Specifica
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Short form |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1000°C |
| Capacità (sistema metrico) | 130 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 80 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Crogiolo |