Learn More
Hirschmann™ Hematocrit Tubes, NH4-heparinized
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Disposable
- With ringmark at 60mm
- NH4-heparinized
- Color-code green
- CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Product Type | Hematocrit Tube NH4-hep |
| Capacità (sistema metrico) | 18 μL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.5/0.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For centrifuging blood samples, Ammonium heparinized |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Certificazione/Conformità | CE, IVD 98/79 EC |